900518
Ácido trifluoroacético
anhydrous, ZerO2®, ≥99.0%
Sinónimos:
TFA
About This Item
Productos recomendados
grade
ZerO2®
Quality Level
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
quality
anhydrous
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?