Merck
302031
Sigma-Aldrich
Ácido trifluoroacético
suitable for HPLC, ≥99.0%
Sinónimos:
TFA
About This Item
Fórmula lineal:
CF3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
742035
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
densidad de vapor
3.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
<0.050% water
residuo de evap.
<0.005%
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 290 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 320 nm Amax: 0.025
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Apropiado para el análisis medioambiental de trazas.
Se utiliza como:
  • Componente de fase móvil en la estimación del ácido clorogénico y habitual en extractos de Rosaceae mediante HPLC
  • Disolvente para extraer plasma de conejo, seguido de purificación mediante HPLC del contenido de proteína plasmática
  • Disolvente de fase móvil para la separación de los aminoácidos extraídos de sedimentos antes del análisis mediante HPLC
Productos recomendados
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kwang Su Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(9), 3591-3598 (2013-04-05)
Graphene-based electrochemical impedance sensors have recently received much attention due to their outstanding sensing capability and economic viability. In this study, we present a novel means of constructing an impedance sensing platform via harnessing intrinsic π-stacking interactions between probe protein
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Luz M Hernández-Maldonado et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-25)
Mango (Mangifera indica L.) is a tropical fruit which is considered to be a source of dietary fiber (DF) and phenolic compounds (PCs). In this study, high DF mango-based fruit bars were developed from whole mango (peel and pulp). The
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
W C Mahoney et al.
The Journal of biological chemistry, 255(23), 11199-11203 (1980-12-10)
A method employing reverse phase high performance liquid chromatography has been developed for the purification of large denatured peptides. The cyanogen bromide fragments of hemoglobin alpha, beta, and gamma chains (13 to 91 residues in length) could be separated and
Artículos
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Ver todo
Protocolos
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4