152005
Trifluoroacetic acid-d
99.5 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99.5 atom % D
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.500% water
water
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
densidad
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
Clave InChI
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.