89630
p-Toluidine
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W, ≥99.0%
Sinónimos:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 hPa ( 42 °C)
7 hPa ( 68 °C)
assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
form
crystals
autoignition temp.
899 °F
quality
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W
expl. lim.
6.6 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
42-45 °C
solubility
ethanol: 1 g/10 mL (Hot)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?