88413
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
for spectrophotometric det. of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Tl, ≥99.0%
Sinónimos:
2-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)thiazole, TAN
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (CHN)
≥99.0%
Formulario
powder
calidad
for spectrophotometric det. of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Tl
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
138-139 °C
solubilidad
methanol: 10 mg/mL, clear
cadena SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3nccs3
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H/b16-15+
Clave InChI
IOMXCGDXEUDZAK-FOCLMDBBSA-N
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)