Merck
33430
o-Dianisidine
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
Sinónimos:
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
244.29
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-355-4
Beilstein/REAXYS Number:
1879884
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥97.0% (GC), ≥97.0%
quality
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Ortho Dianisidine may be used in a novel automated method, used to measure the total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions. It may also be used along with glucose oxidase and peroxidase in the determination of blood and urinary glucose.
Other Notes
Redox indicator for titration with NBS
Disclaimer
Probably carcinogenic.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
402.8 °F - closed cup
flash_point_c
206 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The presence of hemoglobin within the nucleus of the embryonic chick erythroblast.
O'Brien BRA.
Experimental Cell Research, 21(1), 226-228 (1960)
Use of glucose oxidase, peroxidase, and O-dianisidine in determination of blood and urinary glucose.
Huggett AG and Nixon DA.
Lancet, 270 (6991), 368-370 (1957)
H.S. Gowda et al.
Analyst, 104, 865-865 (1979)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
33430-10G04061826737989
33430-50G04061826737996