A0879
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid
≥98% (TLC)
Sinónimos:
N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, ≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
off-white to beige
mp
175 °C (dec.)
aplicaciones
detection
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Clave InChI
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?