87890
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinónimos:
TMPPD, Wurster’s reagent
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (AT)
Formulario
powder
mp
222-224 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Clave InChI
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?