Merck
07770
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinónimos:
4-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, DMPD · 2HCl, DMPPDA · 2HCl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2NC6H4NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
209.12
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-635-7
Beilstein/REAXYS Number:
3913463
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
powder
loss
≤0.05% loss on ignition
mp
210-215 °C (dec.), 222 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
food and beverages, microbiology
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
InChI key
IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride is an azoreduction product of acid orange 52 (AO52). It is useful in the oxidase test which differentiates bacteria based on their ability to utilise the dye.
Application
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride has been used to determine the plasma oxidant capacity in terms of plasma ferric equivalent oxidative potential (PFEOP).
Disclaimer
May discolor to red on storage.
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)