86910
Butóxido de titanio (IV)
purum, ≥97.0% (gravimetric)
Sinónimos:
Ortotitanato de tetrabutilo, TNBT, Titanato de tetrabutilo, Titanato orgánico TYZOR® TBT, Ácido ortotitánico tetrabutiléster
About This Item
Productos recomendados
grade
purum
Quality Level
assay
≥97.0% (gravimetric)
form
liquid
liquid
reaction suitability
core: titanium
reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
107.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
42 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.