Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C2H5O)4Ti
Número CAS:
Peso molecular:
228.11
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
221-410-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
liquid
bp
150-155 °C/16 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup