Merck
404950
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) methoxide
95%
Sinónimos:
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
About This Item
Fórmula lineal:
Ti(OCH3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
172.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
solid
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
impurezas
<5% methanol
mp
200-210 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.