86877
Tetrabutylammonium methanesulfonate
≥97.0% (T)
Sinónimos:
Methanesulfonic acid tetrabutylammonium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (T)
Formulario
crystals
mp
78-80 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
XHYYGJAYKIYARQ-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)