358681
Tetrabutylammonium p-toluenesulfonate
99%
Sinónimos:
p-Toluenesulfonic acid tetrabutylammonium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
70-72 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Clave InChI
REAVCZWUMGIGSW-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- A phase transfer catalyst (PTC) in SN2 fluorinations.
- An electrolyte in the preparation of conducting polymer polypyrrole (PPy) by electrochemical polymerization technique.
- A reagent to synthesize 1-alkynyl sulfonates from 1-alkynyl-bromanes by Michael-carbene rearrangement reaction.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?