Merck
82800
Sigma-Aldrich
Pyridine hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinónimos:
Pyridinium chloride
Seleccione un Tamaño
100 G
$53.700
500 G
$177.000
$53.700
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$53.700
500 G
$177.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
115.56
Beilstein:
3615340
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$53.700
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
powder
bp
222-224 °C (lit.)
mp
143-147 °C
145-147 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
Clave InChI
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Pyridine hydrochloride can be used:
  • As an acid-base catalyst in the conversion of 4-pyridyl propargylic alcohols to the (E)-propenones and propynones.[1]
  • As a reagent in the synthesis of 2-arylindene-1-ones [2], baicalein [3], pinosylvin derivatives.[4]
  • As a reagent in O-demethylation reaction under microwave irradiation.[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and inhibitory effects of pinosylvin derivatives on prostaglandin E2 production in lipopolysaccharide-induced mouse macrophage cells
Park E-J, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(23), 5895-5898 (2004)
Total synthesis of baicalein
Chen D-Z, et al.
Journal of Asian natural products research, 12(2), 124-128 (2010)
Estrogen receptor ligands: design and synthesis of new 2-arylindene-1-ones
McDevitt RE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(12), 3137-3142 (2005)
Recent advances in ether dealkylation
Weissman SA and Zewge D
Tetrahedron, 61(33), 7833-7863 (2005)
Facile conversion of pyridine propargylic alcohols to enones: stereochemistry of protonation of allenol
Erenler R, et al.
Tetrahedron Letters, 46(34), 5683-5685 (2005)