Merck
81330
Sigma-Aldrich
Poli(metilhidrosiloxano)
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
Sinónimos:
PMHS, Polímero de metilhidrogenosiloxano
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.398
viscosity
15-40 mPa.s(20 °C)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Other Notes
Reducing agent
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
399.2 °F - closed cup
flash_point_c
204 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C. Chuit et al.
Synthesis, 981-981 (1982)
I. Pri-Bar et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)