480320
Poly[dimethylsiloxane-co-[3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl]methylsiloxane]
viscosity 75 cSt (lit.)
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.451
Nivel de calidad
viscosidad
75 cSt(lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(O)O.OCCOCCOCCC[Si](O)=O
InChI
1S/C7H16O5Si.C2H8O2Si/c8-2-4-12-6-5-11-3-1-7-13(9)10;1-5(2,3)4/h8-9H,1-7H2;3-4H,1-2H3
Clave InChI
JCKOMIDYRCKNHN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.