Merck
482196
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~950, methylhydrosiloxane 50 mol %
Seleccione un Tamaño
50 ML
$127.000
$127.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
$127.000
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
$127.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
mol peso
average Mn ~950
Nivel de calidad
composición
methylhydrosiloxane, 50 mol %
índice de refracción
n20/D 1.401
viscosidad
12 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
Questions
  1. Is product 482196 a random copolymer or a block copolymer?
    1 answer
    1. Product 482196 is a random co-polymer.