Merck
80713
Supelco
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Naproxen impurity K (PhEur), α-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, (±)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, 1-[6-Methoxy-2-naphthyl]hydroxyethane, 2-(1-Hydroxyethyl)-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
InChI key
OUVJWFRUESFCCY-UHFFFAOYSA-N
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)