Saltar a
07503
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Naproxen Impurity N
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$157.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
BrC10H6OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
237.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-837-0
Beilstein/REAXYS Number:
2043874
MDL number:
$157.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
106-109 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
InChI key
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR33320754708137
description
pharmaceutical impurity standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
pharmaceutical impurity standard
description
pharmaceutical impurity standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥96.5% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
≤0.5% water
impurities
≤0.5% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)