Merck
07547
6-Methoxy-2-naphthoic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Naproxen impurity O (PhEur), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3OC10H6CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
API family
naproxen
assay
≥96.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
201-206 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI key
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Used for preparation of arylamide inhibitors (HIV-1 integrase)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methoxy-2-naphthoic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)