74856
(−)-Linalool
analytical standard
Sinónimos:
(R)-(−)-Linalool, (R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D −20±2°, neat
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
bp
198 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Descripción general
Aplicación
- Tea samples using headspace-solid phase microextraction, followed by enantioselective gas chromatography with flame ionization detection (HS-SPME-GC-FID).[3]
- Food matrices using headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography–combustion-isotope ratio mass spectrometry (GC–C-IRMS).[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
166.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?