73225
Butter Yellow
analytical standard
Sinónimos:
Dimethyl yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)aniline, Butter yellow, Methyl yellow
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
111 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Clave InChI
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)