Saltar a
17373
Sudan red G
reagent for Ph. Eur.
Sinónimos:
1-(2-Methoxyphenylazo)-2-naphthol, Oil Red 113
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$59.600
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$118.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
278.31
EC Number:
214-968-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
12150
Beilstein/REAXYS Number:
1843558
$59.600
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP/NF
form
powder
quality
reagent for Ph. Eur.
εmax
≥575 at 489-499 nm in toluene
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccccc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20H,1H3/b19-18+
InChI key
ALLOLPOYFRLCCX-VHEBQXMUSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
91282201618S4261
description
reagent for Ph. Eur.
description
analytical standard
description
-
description
certified by the BSC, BioXtra
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
USP/NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
certified by the BSC
quality
reagent for Ph. Eur.
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan red G
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)