Merck
721123
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
anhydrous, ≥99%
Sinónimos:
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2C(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1361351
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
102 °C (lit.)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
819 °F
lim. expl.
9 %
impurezas
≤0.003% water (Karl Fischer, all unit sizes greater than 100 mL)
≤0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
≤0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.405 (lit.)
pH
6.0 (20 °C, 118 g/L)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Clave InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
tert-Amyl alcohol is useful as organic solvent chemical intermediates for gasoline fuel additives, food flavor, pharmaceutical peroxy esters, ink composition, and stabilizer in rubber productions.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
68.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Funk, R.L.; Daily, W.J.; Parvez, D.M.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4143-4143 (1998)
Torsten Weil et al.
Organic letters, 10(8), 1513-1516 (2008-03-28)
We present a mild and efficient method for the completely regioselective alcoholysis of styrene oxides utilizing a cooperative Brønsted acid-type organocatalytic system comprised of mandelic acid (1 mol %) and N,N'-bis-[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]-thiourea (1 mol %). Various styrene oxides are readily transformed
Teai, T.; Claude-Lafontaine, A. et al.
J. Essent. Oil Res., 13, 314-314 (2001)
Chen, C.-X., Wu, Q.
Enz. Microbiol. Technol., 42, 601-601 (2008)
Wouter F Slotema et al.
Biotechnology and bioengineering, 82(6), 664-669 (2003-04-04)
An economically pertinent process for the lipase-catalyzed synthesis of amides was developed. A continuous plug flow reactor was used. The model reaction was the production of oleamide, a lubricant and anti-slip agent, via direct Candida antarctica lipase B-catalyzed amidation of