Nombre del producto
2-Methyl-2-butanol, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
12 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
819 °F
expl. lim.
9 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Palladium (II)-catalyzed ortho-C–H olefination of phenylacetic acids.
- Rhodium-catalyzed direct C-H functionalization at the C7 position of N-pivaloylindoles.
It may also be used in the preparation of 2-chloro-2-methylbutane by reacting with concentrated hydrochloric acid.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-butanol
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
68.9 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
20.5 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?