Merck
71739
Supelco
Sodium ionophore VI
Selectophore, function tested
Sinónimos:
Bis[(12-crown-4)methyl] dodecylmethylmalonate, Dodecylmethylmalonic acid bis[(12-crown-4)methyl ester]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H62O12
Número de CAS:
Peso molecular:
662.85
Beilstein:
4221107
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
Formulario
liquid
calidad
function tested
temp. de almacenamiento
2-8°C
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC(C)(C(=O)OCC1COCCOCCOCCO1)C(=O)OCC2COCCOCCOCCO2
InChI
1S/C34H62O12/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-34(2,32(35)45-28-30-26-41-20-18-37-14-16-39-22-24-43-30)33(36)46-29-31-27-42-21-19-38-15-17-40-23-25-44-31/h30-31H,3-29H2,1-2H3
Clave InChI
FJSZDECKJYYBGE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Otras notas
Macrocyclic polyethers with repeating (-CH2CH2O) units. The compounds are ionophoric (form stable complexes with cations).
Host compound. Sodium ionophore for assaying Na+-activities with grafted wire sodium-selective electrodes. It can be used either in a liquid membrane or in a PVC solid membrane
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chiral Bis(12-crown-4)-based Electrodes for Sodium Ion
Shibutani, Y., et al.
Chemistry Letters (Jpn), 26(1), 49-50 (1997)
Host-Guest Chemistry: Complexes between organic compounds simulate the substrate selectivity of enzymes.
D J Cram et al.
Science (New York, N.Y.), 183(4127), 803-809 (1974-03-01)
Andrey V Kalinichev et al.
Analytical chemistry, 91(8), 5362-5370 (2019-03-28)
The concept of reducing the analysis time with the bulk sensors operating in nonequilibrium mode is formulated theoretically and verified experimentally with ion-selective polymeric optodes. The influence of the measurement time on the optical response range, span, median, and sensitivity
T. Shono et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 132, 99-99 (1982)
Effects of α-Substitutents on Ion Selectivity of Bis(12-crown-4-methyl) Malonates as Neutral Carriers for Sodium Ion-Selective Electrodes
Kimura, K., et al.
Analytical Sciences, 12, 67-67 (1996)