Merck
71745
Sodium ionophore IV
Selectophore™, function tested
Sinónimos:
2,3:11,12-Didecalino-16-crown-5, 2,6,13,16,19-Pentaoxapentacyclo[18.4.4.47,12.01,20.07,12]dotriacontane, DD-16-C-5
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O5
Número CAS:
Peso molecular:
450.65
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
powder
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1COC23CCCCC2(CCCC3)OCCOCCOC45CCCCC4(CCCC5)OC1
InChI
1S/C27H46O5/c1-5-14-26-15-6-2-11-24(26,10-1)29-18-9-19-30-25-12-3-7-16-27(25,17-8-4-13-25)32-23-21-28-20-22-31-26/h1-23H2/t24-,25-,26+,27+
InChI key
ISSCXMQDZJDLSO-PVCJUVKBSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Sodium ionophore which shows an extremely high selectivity for Na over K (1000:1)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)