Merck
71733
Supelco
Sodium ionophore II
Selectophore, function tested
Sinónimos:
ETH 157, N,N′-Dibenzyl-N,N′-diphenyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H32N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
556.65
Beilstein:
2930077
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
Formulario
powder
calidad
function tested
cadena SMILES
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N(Cc4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H32N2O4/c39-35(37(31-19-9-3-10-20-31)25-29-15-5-1-6-16-29)27-41-33-23-13-14-24-34(33)42-28-36(40)38(32-21-11-4-12-22-32)26-30-17-7-2-8-18-30/h1-24H,25-28H2
Clave InChI
PVWNDKPREJPMNY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Sodium ionophore II is commonly used sodium selective neutral carrier having 2.5 times more sensitivity towards sodium ions than to potassium ions. It can be used in ion-selective electrode preparation.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Neutral ionophore for liquid-membrane electrodes of high selectivity for Na+; Patents: SZ 605661; GB 1432807; IT 987080; US 3957607; DT-OS 2319365; FR 73.14839; JPN (pend.) 50-073017
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
W. Simon et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 44, 613-613 (1975)
F. Deyhimi et al.
Fluid Phase Equilibria, 254, 18-27 (2007)
Heath A MacMillan et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 19) (2018-08-15)
For insects, chilling injuries that occur in the absence of freezing are often related to a systemic loss of ion and water balance that leads to extracellular hyperkalemia, cell depolarization and the triggering of apoptotic signalling cascades. The ability of
D. Ammann et al.
Ion and Enzyme Electrodes in Biology and Medicine (1976)
Na+ and K+ concentrations, extra-and intracellular voltages, and the effect of TTX in hypoxic rat hippocampal slices.
Muller, Michael, and George G. Somjen.
Journal of Neurophysiology, 83.2, 735-745 (2000)