15137
Bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
analytical standard
Sinónimos:
2,2-Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]propane
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)(c1ccc(OCC(O)CO)cc1)c2ccc(OCC(O)CO)cc2
InChI
1S/C21H28O6/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,22-25H,11-14H2,1-2H3
Clave InChI
NISVZEWKUNUGQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Otras notas
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 15137 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?