56763
Agar
high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar goma, Agar-agar
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
residuo de ign.
≤4.0%
pérdida
≤10% loss on drying
turbidez
≤8 NTU (after autoclaving)
mp
85-95 °C
temperatura de transición
gel point 34-36 °C
fuerza de gel
≥800 g/cm2
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤2.75%
trazas de catión
Ca: ≤500 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
aplicaciones
microbiology
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.