05039
Agar
suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar goma, Agar-agar
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 50 g
pkg of 500 g
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
residuo de ign.
≤5%
pérdida
≤12% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5%after autoclaving)
mp
85-95 °C
temperatura de transición
gel point 33-37 °C (1.5% solution, after autoclaving)
fuerza de gel
>800 g/cm2 (1.5% gel, Nikkan, after autoclaving)
solubilidad
H2O: 1.5% at 70 °C, clear to very faintly turbid, almost colorless
aplicaciones
agriculture
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.