56480
N-Hydroxysuccinimide
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Sinónimos:
1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, HOSu, NHS
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
N-Hydroxysuccinimide, purum, ≥97.0% (T)
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (T)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Addition Reactions
mp
95-98 °C (lit.)
95-98 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
imide
cadena SMILES
ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Clave InChI
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To synthesize N-succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)-propionate, a heterobifunctional reagent useful for protein-protein conjugation and also to incorporate aliphatic thiols into proteins.
- To synthesize NHS esters of long-chain fatty acids.
- NHS can activate the phosphonic acid monolayers immobilized on titanium surface for binding with proteins.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?