Saltar al contenido
E1769
N-(3-dimetilaminopropilo)-N′-etilcarbodiimida hydrochloride
BioXtra
Sinónimos:
N-etil-N′-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida hydrochloride, EDAC, EDC, EDC hydrochloride, WSC hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17N3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
191.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
247-361-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5764110
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-(3-dimetilaminopropilo)-N′-etilcarbodiimida hydrochloride, BioXtra
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
110-115 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride has been used:
  • for post-fixation and crosslinking of small ribonucleic acid (RNAs) species from formalin fixed paraffin embedded (FFPE) tissues, for fluorescent in situ hybridisation (FISH) and immunofluorescence (IF) signals
  • for cross-linking of nanofiber matrices with mouse lung extract
  • for activation of substrate XNA oligonucleotides
Biochem/physiol Actions
Reactivo de condensación hidrosoluble. El EDAC se utiliza generalmente como activador de carboxilos para la formación del enlace amida con las aminas primarias. Además, reaccionará con los grupos de fosfato. El EDAC se ha utilizado en la síntesis de péptidos; la formación de enlaces transversales entre proteínas y ácidos nucleicos; y la preparación de inmunoconjugados como ejemplos. Normalmente, el EDAC se utiliza en el intervalo de pH 4,0-6,0 sin disoluciones tampón. En particular, deben evitarse los tampones de amina y carboxilato.
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Danger
Órganos diana
Stomach,large intestine,lymph node
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)