Documentos clave
55898
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 500000 μS/cm at 25 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
2.5-10% HCl (T)
conductividad
495000-505000 μS/cm at 25 °C
densidad
1.011-1.047 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descripción general
Conductivity standard can generally be used for the calibration of conductivity sensors for conductivity measurements.[1] The conductivity standard solution for conductivity measurements, is either sodium chloride or potassium chloride solution of a definite concentration.[2]
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liptak.GB and Venczel K
Analysis and Analyzers, Volume 2 (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null