Merck
44348
Conductivity Standard
conductivity 3000 μS/cm at 25 °C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
2970-3030 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
Application
Conductivity calibration standard solution for measurement of conductivity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conductivity Standard
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)