Merck
55795
Supelco
Acetaldehyde diethyl acetal
analytical standard
Sinónimos:
1,1-Diethoxyethane, Acetal
Seleccione un Tamaño
1 ML
$99.200
$99.200
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
$99.200
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
118.17
Beilstein:
1098310
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$99.200
Fecha estimada de envío07 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
446 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
10.4 %
índice de refracción
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
densidad
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acetaldehyde diethyl acetal is one of the precursors utilized for the synthesis of fragrances and pharmaceutical products.[1]
Aplicación
Acetaldehyde diethyl acetal may be used as a reference standard for the determination of acetaldehyde diethyl acetal in:
  • Wine vinegars by headspace sorptive extraction−thermal desorption−gas chromatography−mass spectrometry (HSSE−TD−GC−MS).[2]
  • Distilled spirits by GC with flame ionization detection (FID)[3] as well as GC-FID-MS.[4]
  • Organic red wines derived from Saccharomyces cerevisiae strains by GC-FID as well as HSSE-GC−MS.[5]
  • Cognac (brandy) by HS-GC-MS.[6]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
<68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< 20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Differences in concentration of principal volatile constituents in traditional Greek distillates
Apostolopoulou AA, et al.
Food Control, 16(2), 157-164 (2005)
Determination of the composition of volatiles in cognac (brandy) by headspace gas chromatography-mass spectrometry
Panosyan AG, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 56(10), 945-952 (2001)
Volatile and sensory profile of organic red wines produced by different selected autochthonous and commercial Saccharomyces cerevisiae strains
Callejon RM, et al.
Analytica Chimica Acta, 660(1-2), 68-75 (2010)
Synthesis of diethylacetal: thermodynamic and kinetic studies
Silva VMTM and Rodrigues AE
Chemical Engineering Science, 56(4), 1255-1263 (2001)
Fast determination of principal volatile compounds in distilled spirits.
Lopez-Vazquez C, et al.
Food Control, 21(11), 1436-1441 (2010)