Documentos clave
55758
Supelco
Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Sinónimos:
GTX 1&4, GTX-1 - GTX-4 mixture
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17N7O9S
Peso molecular:
411.35
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Nota de análisis
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)