80885
S-Desoxybrevetoxin B2-(carboxyethyl-13C3,42-d,15N) solution
10 μg/g in methanol (nominal concentration), analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10 μg/g in methanol (nominal concentration)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Brevetoxin for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the isotope-labelled analog of S-Desoxybrevetoxin B2
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)