Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H1715N7O9S
Peso molecular:
418.30
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116105
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 15N isotope-labelled analog of Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 15N isotope-labelled analog of Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4
Analysis Note
10 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?