Key Documents
1.05284
Millipore
Agar de cetrimida
Pseudomonas selective agar base for microbiology (According harm. EP/USP/JP)
Sinónimos:
Pseudomonas selective agar, CETRIMIDE agar, Pseudomonas selective agar (base)
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
45 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
General description
El agar de cetrimida se recomienda para el aislamiento selectivo y la identificación de Pseudomonas aeruginosa. El uso de cetrimida (bromuro de N-cetil-N,N,N-trimetilamonio) inhibe en gran medida el crecimiento de la flora microbiana acompañante y reduce al mínimo la interferencia en el crecimiento de P. aeruginosa. Este medio no inhibe la producción de los pigmentos de Pseudomonas aeruginosa.
Application
El agar de cetrimida (o agar selectivo para Pseudomonas) se utiliza para el aislamiento y la diferenciación de Pseudomonas aeruginosa en productos farmacéuticos y otros materiales.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulados superiores GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, en función de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.