Merck
52383
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine, predominantly cis
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[[3R-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H43NO5
Peso molecular:
413.59
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥85.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)