Merck
52096
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H45NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
415.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Clave InChI
XKAZIAFZAQAHHG-NHCUHLMSSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)