50553
α-Tri-Calcium phosphate
Reagent for transient & stable DNA transfections
Sinónimos:
α-TCP, α-Tricalcium phosphate
Seleccione un Tamaño
$175.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$175.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
transfection: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clave InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Descripción general
Aplicación
α-tri-Calcium phosphate has been used to transfect 293T and 231 cells with the PiggyBac LSS-mOrange- aspartate-glutamate-valine-aspartate (DEVD)-mKate2 transposon vector and in reporter verification studies.[2]
- transient and stable transfection of wide range of cell types
- drug delivery systems
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)