900205
Tricalcium phosphate
powder, 4 μm, ≥80 m2g
Sinónimos:
β-Tricalcium Phosphate, Bone phosphate of lime, Calcium orthophosphate, Calcium tertiary phosphate, Tribasic calcium phosphate, Tricalcium diphosphate
descripción
Total Heavy Metals: ≤20 ppm
Formulario
powder
superficie
≥80 m2/g
tamaño de partícula
4 μm
4.0 μm±2.0 μm
cadena SMILES
O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.[Ca].[Ca].[Ca]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P.6H/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);;;;;;
Clave InChI
ICMNCASQGLGEKN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?