40405
Hippurate Disks
suitable for microbiology
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioChemika
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Campylobacter spp.
Gardnerella vaginalis
Streptococcus spp.
Descripción general
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Protocolos
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.