1.09293
KOVACS′ indole reagent
for detecting microbial indole in the identification of indole-positive and indole-negative microorganisms, suitable for microbiology
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent, Kovac′s reagent, Kovac′s reagent for indoles
Formulario
liquid
envase
pkg of 100 mL
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
color
yellow
pH
<1 (20 °C in H2O)
temperatura de transición
flash point 36 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Indole formation (Proteus vulgaris ATCC 8427): +
Indole formation (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): -
Tested in DEV-Tryptophan broth art. no. 1.10694. (after incubation 24 hrs.; 35 °C aerobic).
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C
Los clientes también vieron
Protocolos
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.