36576
Sulfur
PESTANAL®, analytical standard
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
8.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Línea del producto
PESTANAL®
temp. de autoignición
450 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
resistividad
2E23 μΩ-cm, 20°C
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
[S]
InChI
1S/S
Clave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)