Merck
414980
Sigma-Aldrich
Sulfur
powder, 99.98% trace metals basis
Sinónimos:
Sulfur powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
S
Número de CAS:
Peso molecular:
32.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141912
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.98% trace metals basis
Formulario:
powder
densidad de vapor
8.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Ensayo
99.98% trace metals basis
Formulario
powder
temp. de autoignición
450 °F
resistividad
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
densidad
2.07 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[S]
InChI
1S/S
Clave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfur can be used as a precursor in the sulfurization of molybdenum (Mo) for the preparation of molybdenum disulfide. It can also be used in the formation of a polymeric electrolyte for lithium-sulfur batteries.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Controlling Structural Anisotropy of Anisotropic 2D Layers in Pseudo-1D/2D Material Heterojunctions
Chen B, et al.
Advanced Materials, 29(34), 1701201-1701201 (2017)
Effect of different precursors on CVD growth of molybdenum disulfide
Singh A, et al.
Journal of alloys and compounds, 782, 772-779 (2019)
Tuning the morphology and chemical composition of MoS 2 nanostructures
Radovsky G
Journal of materials science & technology, 54(10), 7768-7779 (2019)
Kuan-Yeow Show et al.
Biotechnology advances, 31(4), 409-420 (2012-12-27)
Biological removal of carbon, nitrogen and sulfur is drawing increasing research interest in search for an efficient and cost-effective wastewater treatment. While extensive work on separate removal of nitrogen and sulfur is well documented, investigation on simultaneous denitrifying sulfide removal
Chaodan Pu et al.
Nature communications, 11(1), 937-937 (2020-02-20)
Colloidal quantum dots are promising emitters for quantum-dot-based light-emitting-diodes. Though quantum dots have been synthesized with efficient, stable, and high colour-purity photoluminescence, inheriting their superior luminescent properties in light-emitting-diodes remains challenging. This is commonly attributed to unbalanced charge injection and/or
Contenido relacionado
Las baterías, las pilas de combustible y los supercondensadores dependen de la producción de energía electroquímica. Comprender su funcionamiento y la separación del transporte de electrones e iones.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.