35800
Biphenyl
PESTANAL®, analytical standard
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.31 (vs air)
presión de vapor
9.46 mmHg ( 115 °C)
Línea del producto
PESTANAL®
temp. de autoignición
1004 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?